Pyruvonitrile 90%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H66636.03EA 79.7 EUR
H66636.03 H66636.06
Pyruvonitrile 90%, Technical Grade
Pyruvonitrile
Kaava: C₃H₃NO
MW: 69,063 g/mol
Kiehumispiste: 92…93 °C
Tiheys: 0,974
Leimahduspiste: 14 °C (57 °F)
MDL numero: MFCD00001838
CAS-numero: 631-57-2
EINECS: 211-159-2
ADR: 3,II