4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H51956.06EA 451 EUR
H51956.06 H51956.03
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester 95%
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Kaava: C₂₄H₃₂B₂O₄
MW: 406,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08669545
CAS-numero: 207611-87-8