Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60325.K2EA 240 EUR
J60325.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527