TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60497.K3EA 522 EUR
J60497.K3 J60497.K2
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Washing Buffers
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198