TE buffer, (20X), pH 7,4, autoclaved
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60738.APEA 219 EUR
J60738.AP J60738.AK
TE buffer, (20X), pH 7,4, autoclaved
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359