HEPES-Buffered Saline, 5X Solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J61239.AKEA 156 EUR
J61239.AK J60753.AP J60753.AK J61239.AP
HEPES-Buffered Saline, 5X Solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 7365-45-9
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00006158