SSC buffer (20X)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60839.K2EA 101 EUR
J60839.K2 J60839.K3 J60839.K7
SSC buffer (20X)
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Hybridisation Buffers
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371