Sodium pyrophosphate, 200 mM buffer solution
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62052.AEEA 139 EUR
J62052.AE J62052.AK
Sodium pyrophosphate, 200 mM buffer solution
Biokemialliset puskuriliuokset Cloning Buffers
CAS No.: 7758-16-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00014246