Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ∼ 8,000
Toimittaja: Thermo Scientific
J62101.14EA 174 EUR
J62101.14 J62101.A1 J62101.22
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ∼ 8,000
Dekstraanisulfaatin natriumsuola
Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1