HEPES-buffered saline, pH 7,0 (2X for transfection)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62623.APEA 366 EUR
J62623.AP J62623.AK
HEPES-buffered saline, pH 7,0 (2X for transfection)
Biokemialliset puskuriliuokset Puskurit soluviljelyyn
CAS No.: 7365-45-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00006158