TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62662.K7EA 371 EUR
J62662.K7 J62662.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Washing Buffers
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679