Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7,6
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62692.K3EA 223 EUR
J62692.K3 J62692.K2 J62692.K7
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7,6
Biokemialliset puskuriliuokset Puskurit soluviljelyyn
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131855