Paclitaxel ≥99.5%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J62734.MCEA 288 EUR
J62734.MC J62734.ME J62734.03
Paclitaxel ≥99.5%
Paclitaxel
Applications: Promotes assembly and inhibits disassembly of microtubules (anti-cancer agent)
Kaava: C₄₇H₅₁NO₁₄
Sulamispiste: 213 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00869953
CAS-numero: 33069-62-4