TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8,0
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62780.K7EA 363 EUR
J62780.K7 J62780.K3 J62780.K2
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8,0
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Washing Buffers
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00004679