TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62914.K2EA 94.7 EUR
J62914.K2 J62914.K3
TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Running Buffers
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid