Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J63314.K3EA 316 EUR
J63314.K3 J63314.AP J63314.K2
Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Washing Buffers
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid