Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,2
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J63974.AKEA 160 EUR
J63974.AK J63974.AP
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,2
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527