Dikaliumperoksodisulfaatti 99.0% elektroforeesiin
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
J66672.06EA 42.7 EUR
J66672.06 J66672.14 J66672.22
Dikaliumperoksodisulfaatti 99.0% elektroforeesiin
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,477
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III