4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 96% free radical
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L01084.06EA 392 EUR
L01084.06 L01084.03
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 96% free radical
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Kaava: C₉H₁₆NO₂
MW: 170,23 g/mol
Sulamispiste: 36…40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006187
CAS-numero: 2896-70-0
EINECS: 220-778-7