Dimethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L02840.09EA 252 EUR
L02840.09 L02840.04 L02840.18
Dimethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Dimethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Kaava: C₁₁H₁₂NO₅P
Sulamispiste: 115…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015464
CAS-numero: 28447-26-9