α-Cyclohexylphenylacetonitrile 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L05350.18EA 129 EUR
L05350.18 L05350.09
α-Cyclohexylphenylacetonitrile 98%
alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile
Kaava: C₁₄H₁₇N
Kiehumispiste: 137…140 °C (3 mmHg)
Sulamispiste: 52…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00019362
CAS-numero: 3893-23-0
EINECS: 223-442-8
ADR: 6.1,III