(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L05650.04EA 149 EUR
L05650.04
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate ≥97%
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate
Kaava: C₂₅H₂₁BrNO₂P
Sulamispiste: ∼ 236…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04971966
CAS-numero: 23308-83-0