2,6-Dichlorostyrene 96% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0,1%
L07860.06EA
197
EUR
L07860.06
L07860.14
2,6-Dichlorostyrene 96% stabiloitu
2,6-Dichlorostyrene
Kaava:
C₈H₆Cl₂ MW: 173,036 g/mol Kiehumispiste: 88…90 °C (8 mmHg) Tiheys: 1,266 Leimahduspiste: 71 °C (159 °F) |
MDL numero:
MFCD00000579 CAS-numero: 28469-92-3 EINECS: 249-039-7 |