N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L08997.06EA 92.3 EUR
L08997.06 L08997.14
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid
Kaava: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Sulamispiste: 53…57 °C
MDL numero: MFCD00004423
CAS-numero: 1947-00-8
EINECS: 217-748-0