(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L13334.MEEA 238 EUR
L13334.ME L13334.04
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Kaava: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,231 g/mol
Sulamispiste: 48…52 °C
MDL numero: MFCD00213797
CAS-numero: 33878-99-8