3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
L13709.MDEA
64.6
EUR
L13709.MD
L13709.06
L13709.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Kaava:
C₁₀H₉ClF₆Si MW: 306,71 g/mol Kiehumispiste: 95…96 °C (30 mmHg) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD01862186 CAS-numero: 732306-23-9 UN: 3265 ADR: 8,III |