4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L14167.03EA 228 EUR
L14167.03 L14167.MD
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Kaava: C₁₀H₁₀ClNO₆
MW: 275,65 g/mol
Sulamispiste: ∼ 120 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00143507
CAS-numero: 42855-00-5
ADR: 8,II