N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L16739.14EA 168 EUR
L16739.14
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Kaava: C₇H₁₁F₄NO
MW: 201,17 g/mol
Kiehumispiste: 58 °C (5 mmHg)
Tiheys: 1,228
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00069160
CAS-numero: 392-63-2