3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17673.06EA 408 EUR
L17673.06 L17673.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Kaava: C₁₀H₁₀F₆Si
Kiehumispiste: 40 °C (1,5 mmHg)
Tiheys: 1,230
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093948
CAS-numero: 33558-36-0