5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L17795.MEEA 382 EUR
L17795.ME L17795.MC L17795.03
5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
5-Bromo-1H-indol-7-amine
Kaava: C₈H₇BrN₂
Sulamispiste: 104…105 °C
MDL numero: MFCD02093961
CAS-numero: 374537-99-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III