5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17935.MDEA 83.3 EUR
L17935.MD L17935.03 L17935.06
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Kaava: C₁₁H₁₃FO₂
MW: 196,22 g/mol
Sulamispiste: 73…75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00800242
CAS-numero: 24484-22-8