2-Indanylboronic acid pinacol ester 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19535.03EA 465 EUR
L19535.03 L19535.MD
2-Indanylboronic acid pinacol ester 95%
2-Indanylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₅H₂₁BO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03788726
CAS-numero: 608534-44-7