Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Toimittaja: Thermo Scientific
L19565.36EA 394 EUR
L19565.36 L19565.22
Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Amberlite® XAD-16
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00145831
CAS-numero: 104219-63-8