2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester 97%
Varoitus
L19703.MCEA 93.8 EUR
L19703.MC
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester 97%
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
Kaava: C₁₈H₂₂BNO₃
Sulamispiste: 178…191 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12546199
CAS-numero: 608534-43-6