3,3-Difluoropiperidine hydrochloride 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19777.MDEA 193 EUR
L19777.MD L19777.03
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride 99%
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Kaava: C5H10ClF2N
Sulamispiste: ∼ 240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03452800
CAS-numero: 496807-97-7
EINECS: 000-000-0