Hydrokinoni USP
Toimittaja: Spectrum Chemical
Vaara
Synonyms: 1,4-Dihydroksibentseeni
SPCMHY113-2.5KGEA 3960 EUR
SPCMHY113-2.5KG SPCMHY113-12KG SPCMHY113-500GM SPCMHY113-50KGBL SPCMHY113-25KGBL
Hydrokinoni USP
Hydrokinoni
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Kaava: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Kiehumispiste: 285 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 172 °C
Tiheys: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002339
CAS-numero: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99% Min.