L-fenyylialaniini USP
Toimittaja: Spectrum Chemical
Synonyms: L-α-fenyylialaniini
SPCMP1582-50KGBLEA 0 EUR
SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-1KG SPCMP1582-5KGBL
L-fenyylialaniini USP
L-fenyylialaniini
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Kiehumispiste: 313 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 173 °C
Tiheys: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064227
CAS-numero: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 98.5% Min.