L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii, jauhe USP
Toimittaja: Spectrum Chemical
SPCMPO210-50KGBLEA 0 EUR
SPCMPO210-50KGBL SPCMPO210-2.5KG SPCMPO210-12KG
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii, jauhe USP
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Form: Powder
Kaava: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282,22 g/mol
Sulamispiste: 70…80 °C
Tiheys: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150989
CAS-numero: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 12,07840
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99% Min.