L(+)-valiini USP
Toimittaja: Spectrum Chemical
SPCMV1005-20KGBLEA 0 EUR
SPCMV1005-20KGBL SPCMV1005-100GM SPCMV1005-25KGBL SPCMV1005-1KG
L(+)-valiini USP
L(+)-valiini
Kaava: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kiehumispiste: 217 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 86 °C
Tiheys: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064220
CAS-numero: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 12,10046
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 98.5% Min.