Pipetinkärjet, pitkä malli, ART™
Toimittaja: Thermo Scientific
ART®
613-2457EA 135 EUR
613-2457 613-2784 613-2479 613-2467 612-9750 613-2782 613-2488 732-2249 613-2469 613-2455
Pipetinkärjet, pitkä malli, ART™
Pipetinkärjet
Nämä suodattimettomat kärjet sopivat miltei kaikkiin mikropipetteihin. Niillä voi käsitellä vaikeimpiakin näytteitä, kuten radioaktiivisia aineita, viskoosisia materiaaleja, hauraita solulinjoja, viruksia, hankalia proteiineja ja PCR-reagensseja.
  • Steriloimattomat kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Steriilit kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, biokuormittavia aineita, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Telineen kansi muuttuu helposti perinteisestä nostokannesta saranakanneksi, jolloin kärkiin pääsee käsiksi yhdellä kädellä
  • Etusalpa lukittuu kiinni, mikä takaa säilytyksen turvallisuuden
Toimitustiedot: Tips are available in bulk packaging or in racks.