Teline, vial -teline, CETAC autosampler
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
SPET268-816000EA 151 EUR
SPET268-816000
Teline, vial -teline, CETAC autosampler
Koeputkitelineet Kromatografian näytekuppitelineet
Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.