Hait: Hybridisation Buffers
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (0973-50ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM: 1 * 50 mL
Tuoteluettelon nro: (0804-4L)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: SSC buffer is a hybridisation buffer for Northern and Southern blots.
UOM: 1 * 4 L
Tuoteluettelon nro: (R020)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 4 L
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: The hybridisation buffers like Church & Gilbert’s, Denhardt solution, hybridisation denaturing solution, hybridisation neutralising solution, SSC, SSP...
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-045)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridisation process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (R019)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (786-023)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-044)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: 20X SSPE buffer (3,0 M sodium chloride, 0,2 M sodium hydrogen phosphate, 0,02 M EDTA, pH 7,4) - DEPC treated.
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (PIER37549)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: North2South™ hybridisation buffer is an aqueous buffer which is used with the North2South™ chemiluminescent detection kit.
UOM: 1 * 125 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Hybridisation Buffer, SSC buffer, 20X
Tuoteluettelon nro: (MDTC46-020-CM)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: 20X Saline-Sodium Citrate (SSC) buffer is used in both nucleic acid hybridization and blot transfer procedures
UOM: 1 * 6 Items
Sertifikaatit
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Hyb-LINK™ is a high performance formamide-free hybridisation buffer solution for Northern, Southern and Dot Blots, which increases sensitivity of rand...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
Tuoteluettelon nro: (ICNA11RIST2050)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: SSC buffer used in electrophoresis and in sedimentation studies of DNA-histone aggregates. SSC is used as a hybridisation buffer in immunoblotting and...
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (MDTC46-021-CM)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: 20X Saline-Sodium-Phosphate-EDTA (SSPE) buffer has applications in nucleic acid hybridization and other molecular biology work.
UOM: 1 * 6 Items
Tuoteluettelon nro: (KPLI50-86-05)
Toimittaja: SERACARE LIFE SCIENCES INC.
Kuvaus: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 1.000 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom