Hait: Blokkauspuskurit
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (M232-39.8G-5PK)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Each pack of powdered blocking buffer makes one liter of 1X solution.
UOM: 1 * 199 g
Tuoteluettelon nro: (M325-100ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: RapidBlock™ solution reduces blocking time to five minutes for Western and dot blotting procedures on PVDF and nitrocellulose membranes. This protein-...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: The TrueBlack® WB blocking buffer kit is a ready-to-use buffer system that provides optimal specificity, sensitivity, and background signal suppressio...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Blocking Buffer, Superior™ blocking buffer in TBST
Tuoteluettelon nro: (786-011)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Blocking Buffer, BLOT-QuickBlocker™ blocking agent
UOM: 1 * 175 g
Tuoteluettelon nro: (A7099.0125)
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Blocking Buffer I is based on a low-molecular weight, highly purified casein with NaCl and Tween® and stabilised with 0,1% ProClin® 300. It does not c...
UOM: 1 * 125 mL
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Blocking Buffer, FirstChoice™ blocking buffer-PBS
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: Fish gelatin is commonly used in blocking solutions to minimise background noise in immunodetection procedures such as Western Blotting and immunostai...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Blocking Buffer, NAP-BLOCKER™ in TBS, 2X, 2×500 ml
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Protein-Free™ Blocking buffer is a formulation of non-protein agents that eliminate non-specific binding sites in ELISA, blotting, immunohistochemistr...
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-070)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: A blocking buffer specifically designed for western blotting using fluorochrome conjugated antibodies. Blocking buffer was prepared using ultra pure r...
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Blocker™ Casein in PBS or TBS are ready-to-use, solutions of purified casein protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid d...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: This buffer effectively and reliably blocks Western blots in just five minutes to provide low background results and speed up traditional blotting pro...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: SuperBlock Blocking buffer is an optimised solution containing a single purified glycoprotein that provides incredibly fast and effective blocking for...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Blocking Buffer, FISH-Blocker™ in PBS
Tuoteluettelon nro: (786-193)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: BLOK™ BSA is a 10% BSA protein blocking solution.
UOM: 1 * 125 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom