Hait: Assay Buffers
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (3471.9020PC)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
Tuoteluettelon nro: (3832.9020)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Sheath fluid, 3200/4000, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), pH-arvo: 8,0
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: A buffer set that blocks non-specific antibody binding as well as direct interaction of fluorescent dyes on antibodies with cells or tissue sections.
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: Potassium phosphate buffer solution (0,5 mol/l), pH-arvo: 7,0
Tuoteluettelon nro: (PIER90104)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Thermo Scientific TMT Elution Buffer is for use with Thermo Scientific Immobilized Anti-TMT Resin to enrich samples for peptides that have been chemic...
UOM: 1 * 20 mL
Tuoteluettelon nro: (HACH2307242)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Kinase buffer II (5X)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Kinase buffer I (5X)
Tuoteluettelon nro: (J62982.AE)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Phosphate-Citrate Buffer (5X) is used as a substrate buffer in immunoassay procedures. It is used in SDS PAGE electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (786-501)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
UOM: 1 * 50 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom