Hait: Biological Buffers
146  results were found
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (2851-100ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: These buffers are used to elute adult hemoglobin by the procedure of Oski and Naiman, a modification of the Kleihauer Betke procedure for the demonstr...
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (3861-20ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
UOM: 1 * 20 mL
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Tuoteluettelon nro: (93302-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (76847-100ML-F)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, pH-arvo: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Sodium acetate buffer, VWR®, 3M, pH-arvo: 5,2
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: DILUT-IT™ dissolution media concentrate, sodium phosphate, 230,8 ml, J.T.Baker® DILUT-IT®, pH-arvo: 6,8
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Sodium acetate buffer C, VWR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l), VWR®
Tuoteluettelon nro: (E691-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), VWR®
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (K656-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: TE buffer is a commonly used buffer solution in molecular biology, especially in procedures involving DNA, cDNA or RNA. "TE" is derived from its compo...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Optimizer Buffer™-III, 5X
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: Tris is widely used as a component of buffer solutions, such as in TAE and TBE buffer, especially for solutions of nucleic acids.
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: HEPES buffer solution (1 mol/l)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom