Hait: Extraction Buffers
64  results were found
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T. Baker® Cell Lysis Solution. Optimized multi-component, ready-to-use solution for extraction and recovery of AAV particles from HEK293 or SF9 cell...
Tuoteluettelon nro: (M334-100ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: These DNase- and RNase-free buffers and reagents are designed for high quality research.
Tuoteluettelon nro: (AGLS400900)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Progress from mammalian cells to qPCR or QRT-PCR experiments without nucleic acid purification.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Gram-negative lysis buffer is an extraction buffer for soluble proteins from Gram-negative bacteria. It is a proprietary improvement on the lysozyme b...
Tuoteluettelon nro: (TCIAB2904-100ML)
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: Guanidine Hydrochloride Buffer Solution, 6 mol/L, pH-arvo: 8,7, TCI
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: OMEGA BIO-TEK
Kuvaus: The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Tuoteluettelon nro: (TNB-4300-L100)
Toimittaja: Tonbo Biosciences
Kuvaus: RBC Lysis Buffer (10X) is a concentrated ammonium chloride-based lysing reagent.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Bacterial PE LB™ buffer only, G-Biosciences
Tuoteluettelon nro: (786-411)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Insect PE LB™ has been developed for extraction of total biologically active, soluble proteins from adherent or suspension cultured insect cells, incl...
UOM: 1 * 250 mL
Tuoteluettelon nro: (786-180)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Mammalian Cell PE LB™ has been developed for extraction of total biologically active, soluble proteins from mammalian cultured cells. The Mammalian Ce...
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: OMEGA BIO-TEK
Kuvaus: EB buffer, Omega Bio-Tek
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: The RIPA lysis and extraction buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mamm...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: FOCUS™ Extraction Buffers are experimentally optimised concentrations of critical agents, buffering and stabilising agents, including urea, thiourea, ...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: This kit is ideal for cell fractionation and enrichment of proteins from five different cellular compartments within two hours.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom