Hait: Loading Buffers
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (TCIAB5834-25ML)
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: SDS-PAGE Sample Buffer is specially formulated for protein sample preparation to based on the Laemmli Method of SDS-PAGE system.
UOM: 1 * 25 mL
Tuoteluettelon nro: (41010.)
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: 6X GelRed prestain loading buffers are gel loading buffers containing density agents, tracking dyes, and GelRed dye. GelRed is a sensitive, stable and...
UOM: 1 * 1 mL
MSDS Safer Human and Environmental Health
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-018)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: Sample buffer for protein electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (EDVO606)
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: 1 ml concentrate for 200 samples.
UOM: 1 * 1 mL
Tuoteluettelon nro: (786-421)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Loading Buffer, Native sample loading buffer (2X)
UOM: 1 * 2,5 mL
Tuoteluettelon nro: (70607-3)
Toimittaja: Merck Millipore (Novagen)
Kuvaus: Loading Buffer, 4X SDS sample buffer
UOM: 1 * 2 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, TBE Sample Buffer, 6X
Tuoteluettelon nro: (J63633.AC)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
UOM: 1 * 25 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, TBE Urea Sample Buffer, 2X
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (2X) with Lysine and Arginine
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom