Hait: Running Buffers
72  results were found
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.06023.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Running Buffer, TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Tuoteluettelon nro: (K855-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.06177.2500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 2,5 L
MSDS
Tuoteluettelon nro: (K856-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: TAE is an extensively used buffer for agarose gel electrophoresis applications requiring high resolution and separation of high molecular weight, doub...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis.
Tuoteluettelon nro: (E526-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: MOPS is a zwitterionic buffer used as a running buffer for denaturing agarose gel electrophoresis of RNA. Having a pH buffering range from 6,5 to 7,9,...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (E442-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (Tris-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (41006.)
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: Running Buffer, TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 4 L
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: 10X concentrated solution of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ±0,2.
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: There are many electrophoresis running buffers including: TAE running buffer (50×), TBE running buffer (10×), TBE-urea sample buffer, MOPS running bu...
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-020)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-017)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, describes a technique widely used in biochemistry to separate proteins according ...
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (B52)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (APOSBI6050-1L)
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Tris-Acetate-EDTA buffer.
UOM: 1 * 1 L
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom