Hait: Transfer Buffers
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (K872-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: For transfer of protein to membranes for sequencing or blotting.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (M115-40L)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A pre-blended Tris-glycine powder for preparation of Laemmli SDS-PAGE running buffer. The 40 litre pack size prepares 40 litres of 1X Tris-glycine sol...
UOM: 1 * 40 L
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Rapid transfer buffer is a simple, single component system for quick and efficient transfer of proteins from SDS-PAGE gels to membranes for Western bl...
MSDS Safer Human and Environmental Health Tarjous
Tuoteluettelon nro: (786-019)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal con...
UOM: 1 * 1 L
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Tuoteluettelon nro: (PIER28363)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Our variety of Pierce Concentrated Buffer stock solutions are ready to use without having to weigh and dissolve dry ingredients or adjust the pH with ...
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (PIER35045)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Pierce™ Methanol-Free 10X Western Blot Transfer Buffer is a space-saving stock solution for preparing the methanol-free transfer buffer used with cool...
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Elektroforeesipuskuri, Transfer buffer, Semi-dry Blot Transfer Buffer, 10X
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Elektroforeesipuskuri, Transfer buffer, Transfer Electroblot Buffer 10X
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom