  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Ionic Strength Adjustment Buffers
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.16770.0500)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) for fluoride determinations
UOM:  1 * 500 ml
Tuoteluettelon nro: (1.15368.0500)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   TISAB-liuos fluoridin määritykseen 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
UOM:  1 * 5 l
Toimittaja:  METTLER / TOLEDO
Kuvaus:   TISAB 3 SOLUTION, 250ML 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Toimittaja:  WTW
Kuvaus:   Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Toimittaja:  REAGECON
Kuvaus:   TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer), concentrated solution for fluoride determinations
UOM:  1 * 500 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6